Orders LinkContactUsLinkComponent
Adattatore | Avantor
Adattatore
Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 4 provette da 1,5 - 2,0 ml, per rotore A-4-38
Codice catalogo 522-0011
Nome del fornitore:   EPPENDORF
Adattatore
Codice catalogo 522-0011
Nome del fornitore:  EPPENDORF
Adattatore
Adattatore
Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 4 provette da 1,5 - 2,0 ml, per rotore A-4-38
Price
219.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 4 provette da 1,5 - 2,0 ml, per rotore A-4-38
  • Seq:
    26
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..