Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per provette, epMotion®
Rack per provette, epMotion®
24 (4×6), 12ר40** mm, Acciaio inossidabile
Catalog # EPPE5075792.125
Supplier:   EPPENDORF
Rack per provette, epMotion®
Catalog # EPPE5075792.125
Supplier:  EPPENDORF
Rack per provette, epMotion®
Rack per provette, epMotion®
24 (4×6), 12ר40** mm, Acciaio inossidabile
Price
SFr. 517.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
*screw cap tubes, ** HPLC vials.
Specifications
  • Per provette:
    12ר40** mm
  • N. di fori:
    24 (4×6)
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile