Automatic viscometers, ViscoSystem® AVS® 470
Product Details & Documents
The ViscoSystem AVS 470 is the first measuring device that allows suction and pressure measurements completely independent of a PC.
- Determination with pressure or with vacuum for high viscosities
- Both detections methods optical or thermal are possible
- Nearly all necessary calculations are integrated
- Additional parameters can be set up over a regular PS 2 keyboard
This brings maximum independence and flexibility, allowing you to set up a measuring station, that meets highest requirements, even under difficult conditions, to monitor production or control quality in the polymer and mineral oil industry.
The ViscoSystem AVS 470 determines the time which the sample to be examined requires to flow through the measuring distance in the capillary viscometer with quartz precision.
All common types of viscosity calculations are already integrated into the device, a small PS 2 keyboard is all you need to enter additional data.
A serial printer can be used to conveniently document your measuring results.
Specifiche
- Modello:AVS 470
- Range di misura:0,35 − 1800 (pressure) ; 0,35 − 5000 (suction) mm²/s (cSt)
- Descrizione:Automatic viscometer with ViscoPump II module for TC sensing
- Range di misura (tempo di flusso):<9999,99 s
- Cat. No.:616-1115
- Preselezione del numero di misurazioni:Fino a 99
- Pressione della pompa:160 mbar
- Peso:5,4 kg
- Range di viscosità:Pressure: 0,35 - 1800 mm²/s (cSt)
Suction capacity: 0,35 - ~5000 mm²/s (cSt) - Interfaccia:RS232C a 9 pin per stampante seriale
- Accuratezza della misurazione del tempo:±0,01%
- L×P×A:225×320×205 mm
- Periodo di regolazione della temperatura:0 – 20 minutes
- Display:LCD
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- O-ring seal, NBR (Perbunan), VZ 7052
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- O-ring seal, FKM (viton), VZ 7050
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- O-ring seal, EPDM (buna), VZ 7051
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Safety bottle with glass thread, VZ 7021Safety bottle with glass thread, VZ 7021SCOI285420269Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 196.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- VZ 3079 Schlauchkappe, silicon, red, int.Ø 9 mmVZ 3079 Schlauchkappe, silicon, red, int.Ø 9 mmSCOI285414048Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 81.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- VZ 5505 included with AVS®/S and AVS®/SK, to connect viscometers of type: 517 .., 520 .., 530 .., 532 .., 537 .., 538 .., 547 .., 548 ..and 549 .. to a AVS® 310, 350, 450 and 470VZ 5505 included with AVS®/S and AVS®/SK, to connect viscometers of type: 517 .., 520 .., 530 .., 532 .., 537 .., 538 .., 547 .., 548 ..and 549 .. to a AVS® 310, 350, 450 and 470SCOI285414031Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 506.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Ink ribbon VZ 6249
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- VZ 5102 Connection cap 'Vacuum', silicon, red, int.Ø 4,5 mmVZ 5102 Connection cap 'Vacuum', silicon, red, int.Ø 4,5 mmSCOI285410527Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 60.30
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- VZ 5101 Connection cap 'Venting', silicon, black, int.Ø 4,5 mmVZ 5101 Connection cap 'Venting', silicon, black, int.Ø 4,5 mmSCOI285410519Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 60.30
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Thermal paper for Z 900 and Z 910 Z 905Thermal paper for Z 900 and Z 910 Z 905SCOI285225630Log in per disponibilità1 * 5 ST - SFr. 81.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- O-ring seal, VZ 7053, 8,3×2,4 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- O-ring seal, VZ 7054, 7,0×3,0 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Absorbing filter with activated coal, VZ 7216Absorbing filter with activated coal, VZ 7216SCOI285422215Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 266.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Connectors, VZ 7211, for absorbing filter VZ 7215, 7216Connectors, VZ 7211, for absorbing filter VZ 7215, 7216SCOI285422167Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 139.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- O-ring seal, VZ 7055, 5,3×1,8 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Absorbing filter, VZ 7215
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Dust protection cover, for thermostatic bathsDust protection cover, for thermostatic bathsSCOI285418573Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 196.00