Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, straight or multi-way bore
Stopcocks, straight or multi-way bore
3 mm, 8 mm
Codice catalogo BURK8610-0012
Nome del fornitore:   BURKLE
Stopcocks, straight or multi-way bore
Codice catalogo BURK8610-0012
Nome del fornitore:  BURKLE
Stopcocks, straight or multi-way bore
Stopcocks, straight or multi-way bore
3 mm, 8 mm
Price
63.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE.
  • Resistant to compression max. 1 bar
  • Vacuum suitable
  • Autoclavable
Documents
Specifiche
  • Ø foro:
    3 mm
  • Per tubo con Ø interno:
    8 mm