Powder funnels, PP/PE
253 mm, 50 mm
Codice catalogo BURK9606-0240
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
These powder funnels are designed for safe filling of containers.
- PP/PE
9606-0240 with fine sieve made of phosphor-bronze (not for use with foodstuffs).
Specifiche
- Ø esterno imbuto:253 mm
- Seq:05
- Ø esterno stelo:50 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



