Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Panni Centrefeed, M-roll, 1 velo, non forati, naturale, 350 m × 200 mm, M2, 6 rotoli da 350 m
Codice catalogo 115-1697
Nome del fornitore: Essity
Vai a
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Specifiche
- Per:M2
- Confezione:6 rotoli da 350 m
- Colore:naturale
- Descrizione:Panni Centrefeed, M-roll, 1 velo, non forati
- L×L:350 m × 200 mm
- Seq:04