Curcumin
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo CAYM81025-5
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
- Numero CAS:458-37-7
- Formula:C₂₁H₂₀O₆
- Numero MDL:MFCD00008365
- Molecular Weight:368.39 g/mol
- EINECS:207-280-5
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g