Orders LinkContactUsLinkComponent
Caffeic acid
Caffeic acid
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue CAYM70602-25
Fournisseur:   Cayman Chemical
Caffeic acid
N° de catalogue CAYM70602-25
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  331-39-5
Caffeic acid
Glass bottle for solids, 25 g
Numéro CAS:  331-39-5
Prix
SFr. 211.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
  • Numéro CAS:331-39-5
  • Formule:C₉H₈O₄
  • Numéro MDL:MFCD00004392
  • Poids moléculaire:180.16 g/mol
  • Index Merck:12,01673
  • Point d'ébullition:366 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:234…237 °C
  • EINECS:206-361-2
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g
Spécifications