Caffeic acid
Glass bottle for solids, 10 g
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
- Numero CAS:331-39-5
- Formula:C₉H₈O₄
- Numero MDL:MFCD00004392
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- IndexMerck:12,01673
- Punto di ebollizione:366 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:234…237 °C
- EINECS:206-361-2
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:10 g