Orders LinkContactUsLinkComponent
Estradiol
Estradiol
Bottiglia di vetro, 500 mg
  CAYM10006315-500
Estradiol
  CAYM10006315-500
 :  50-28-2
Estradiol
Bottiglia di vetro, 500 mg
 :  50-28-2
SFr. 49.30
1 * 500 mg
 :  beta-Estradiol, 17β-Estradiol
  •  :50-28-2
  •  :C₁₈H₂₄O₂
  •  :MFCD00003693
  •  :272.39 g/mol
  •  :200-023-8
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 mg