Genistein
Glass bottle for solids, 500 mg
Codice catalogo CAYM10005167-500
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
- Numero CAS:446-72-0
- Formula:C₁₅H₁₀O₅
- Numero MDL:MFCD00016952
- Molecular Weight:270.24 g/mol
- Punto di fusione:297…298 °C
- EINECS:207-174-9
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 mg



