Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Genistein

Genistein

Glass bottle for solids, 100 mg
Codice catalogo CAYM10005167-100
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
Genistein
Codice catalogo CAYM10005167-100
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Numero CAS:  446-72-0
Genistein

Glass bottle for solids, 100 mg

Numero CAS:  446-72-0
Price
SFr. 68.40
Log in per disponibilità
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Sinonimi:  5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
  • Numero CAS:446-72-0
  • Formula:C₁₅H₁₀O₅
  • Numero MDL:MFCD00016952
  • Molecular Weight:270.24 g/mol
  • Punto di fusione:297…298 °C
  • EINECS:207-174-9

Documents

Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 mg

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.