Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Daidzein

Daidzein

Glass bottle for solids, 100 mg
Codice catalogo CAYM10005166-100
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
Daidzein
Codice catalogo CAYM10005166-100
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Numero CAS:  486-66-8
Daidzein

Glass bottle for solids, 100 mg

Numero CAS:  486-66-8
Price
SFr. 30.10
Log in per disponibilità
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Daidzeol, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
  • Numero CAS:486-66-8
  • Formula:C₁₅H₁₀O₄
  • Numero MDL:MFCD00016954
  • Molecular Weight:254.24 g/mol
  • Punto di ebollizione:513 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:212…214 °C
  • EINECS:207-635-4

Documents

Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 mg

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.