Piastre PCR
24, Non-skirted, verde
211-3399
In PP. Piastre PCR a parete sottile, compatibili con termociclatori da 0,2 ml. I recipienti hanno un lato interno liscio e la superficie inerte previene l'azione legante di enzimi e acidi nucleici.
- Reticolo alfanumerico per una migliore identificazione
- Piastra flessibile per un migliore adattamento dei recipienti al blocco termociclatore
- Piastre più grandi possono essere tagliate facilmente in sezioni da 24, 32 o 48 recipienti e per un maggiore comfort sono disponibili anche piastre pretagliate in sezioni da 48 recipienti (6×8) e 24 recipienti (3×8)
- Un angolo tagliato sul fondo destro della piastra facilita l'allineamento
- Certificate RNase, DNase e DNA free
Packaging: sacchetti antimanipolazione, richiudibili, 10 piastre cad.
- N. di pozzetti:24
- Bordo:Non-skirted
- Colore del pozzetto:verde