Hand towels, SCOTT®
SCOTT®, rotolo a strappo singolo, blu, 304 m × 200 mm, 6 rotoli/cartone
Codice catalogo KIMW6668
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Vai a
Product Details & Documents
Disposable hand towels made from AIRFLEX* (a voluminous, textile-like fabric).
- High absorption performance, and tear-proof even when wet
- Single, self-presenting towels for enhanced hygiene and less waste
- Extremely soft
Specifiche
- Confezione:6 rotoli/cartone
- Colore:blu
- Descrizione:SCOTT®, rotolo a strappo singolo
- L×L:304 m × 200 mm
- Seq:06
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoL×P×ADisponibilitàPrice
- Dispenser per rotoli di asciugamani, AQUARIUS* 6959, ABS bianco, con vetro spiaDispenser per rotoli di asciugamani, AQUARIUS* 6959, ABS bianco, con vetro spia115-1779326×241×430 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 245.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.