Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Misuratore pH/conducibilità da banco 3540, UK-plug
Codice catalogo 662-0331
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
Product Details & Documents
Ideal for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required.
- Simultaneous display of pH and conductivity
- Two independent channels to prevent interference between probes
- Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
- Data logger with auto save/print options
- Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
Ordering information: Supplied with glass combination pH electrode 662-0343, glass conductivity probe (K=1, 663-0005), electrode stand and holder, ATC probe 662-0338, BNC shorting plug, pH buffers and power supply.
Specifiche
- Descrizione:Misuratore pH/conducibilità da banco 3540, UK-plug
- Precisione della conducibilità:±0,5% ±2 cifre
- pH - risoluzione:0,001 / 0,01 / 0,1 selezionabile
- Temperatura - compensazione:ATC e manuale, 0...+100 °C
- Capacità della memoria:Fino a 500 letture (250 per ogni modalità)
- pH - range:–2,000...+20,000
- Range di temperatura:–10...+105 °C
- Peso:0,850 kg
- Modello:3540
- Uscite:Analogiche, interfaccia RS232 e IrDA
- mV - range:±1999,9
- Costante di cella di conducibilità:0,010 - 19,999 cm⁻¹
- Calibrazione della conducibilità:Automatico, 1, 2 o 3 punti
Riconoscimento standard automatico: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (con possibilità di esclusione manuale) - Interfacce:BNC (pH) e DIN 7 pin (conducibilità)
- Risoluzione della temperatura:0,1 °C
- Conformità:GLP
- Intervallo di conducibilità:A selezione automatica da 0,01 µS a 1999 mS/cm
- pH - calibrazione:Automatico, a 1, 2 o 3 punti
Riconoscimento automatico di tamponi: Jenway, NIST, DIN e JIS - Risoluzione della conducibilità:da 0,01 µS a 1 mS
- Cat. No.:662-0331
- mV - accuratezza:±0,2
- pH - accuratezza:±0,003
- Accuratezza della temperatura:±0,5 °C
- L×P×A:210×250×55 mm
- mV - risoluzione:0,1
- Display:Display LCD retroilluminato 1/8 VGA