Etichette
Etichette per acqua distillata, blu, 130×35 mm
Codice catalogo KART5010
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Transparent, punched labels for use with wash bottles and plastic or glass reagent bottles.
- Complete with risk assessment numbers
- Recommended by the NFPA (National Fire Protection Association)
Specifiche
- Colore:blu
- Descrizione:Etichette per acqua distillata
- Dimensioni:130×35 mm