Orders LinkContactUsLinkComponent
Modulo per umidità
Modulo per umidità
Sonda di umidità con 4 cappucci di protezione fissabili in teflon, T: 0...+40 °C
RH: 0 - 100 %, ±0,2 °C;
±2,0 (2 - 98)% UR, RH: 0,1 %
Codice catalogo TEST0636.2135
Nome del fornitore:   Testo
Modulo per umidità
Codice catalogo TEST0636.2135
Nome del fornitore:  Testo
Modulo per umidità
Modulo per umidità
Sonda di umidità con 4 cappucci di protezione fissabili in teflon, T: 0...+40 °C
RH: 0 - 100 %, ±0,2 °C;
±2,0 (2 - 98)% UR, RH: 0,1 %
Price
SFr. 563.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hygroscopic materials always try to form a moisture equilibrium with the surrounding air. This principle is used to measure the moisture in material by measuring moisture equilibrium.
  • Slim design (Ø 4 mm) with remote electronics
Ideal for tight measuring points, based on the moisture equilibrium measured, testo 635 automatically shows material moisture in % in the display.
Material moisture calculation is available for the following materials:
–Concrete
– High-insulation bricks
– Solid bricks
– Hard wood
– Soft wood
– Gas concrete
– Particle board
– Calcium sulphate floating screed
– Cement floating screed
– Lime sand brick
Materials are easy to select from the menu. Using the 'Material' user profile, the material can be accessed directly at the touch at a button.
Additional material characteristics can be stored in testo 635-2 using ComSoft.
Informazioni per l'ordine: Supplied with thin humidity probe (Ø 4 mm) with PTFE protective cap and adhesive modelling clay (four items), including fixed cable.
Specifiche
  • Range di misura:
    T: 0...+40 °C
    RH: 0 - 100 %
  • Risoluzione:
    RH: 0,1 %
  • Descrizione:
    Sonda di umidità con 4 cappucci di protezione fissabili in teflon
  • Seq:
    01
  • Accuratezza:
    ±0,2 °C;
    ±2,0 (2 - 98)% UR
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..