Probes for 845
Sonda a immersione/penetrazione impermeabile e robusta con tubo flessibile di protezione in metallo, −50...+230 °C, −40...+1000 °C, Alimenti, 240 mm, 4×240 mm
Catalog # 620-1256
Supplier: Testo
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Range di misura:−50...+230 °C
- Descrizione:Sonda a immersione/penetrazione impermeabile e robusta con tubo flessibile di protezione in metallo
- Lunghezza:240 mm
- Seq:02
- Accuratezza:−40...+1000 °C
- Applicazione:Alimenti
- Ø×L:4×240 mm