Probes for 845
Sonda avvolgibile per tubi con fascetta in Velcro®, TC tipo K, −50...+120 °C, Classe 1 (EN 60584-2), Superficie, 395 mm, 20×395 mm
Codice catalogo 620-2259
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50...+120 °C
- Descrizione:Sonda avvolgibile per tubi con fascetta in Velcro®, TC tipo K
- Lunghezza:395 mm
- Seq:01
- Accuratezza:Classe 1 (EN 60584-2)
- Applicazione:Superficie
- Ø×L:20×395 mm



