Sonde di precisione
Sonda PT100 per immersione/penetrazione di precisione con certificato, −40…+300 °C, ±0,3 °C (−80... −40 °C) ;
±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
±0,05 °C (0 ...100 °C)
±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C) , 4×295 mm
±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
±0,05 °C (0 ...100 °C)
±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C) , 4×295 mm
620-0216
: Testo
- Range di misura:−40…+300 °C
- Descrizione:Sonda PT100 per immersione/penetrazione di precisione con certificato
- Accuratezza:±0,3 °C (−80... −40 °C) ;
±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
±0,05 °C (0 ...100 °C)
±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C) - Ø×L:4×295 mm