Orders LinkContactUsLinkComponent
Sonde di precisione
Sonda PT100 per immersione/penetrazione di precisione con certificato, −40…+300 °C, ±0,3 °C (−80... −40 °C) ;
±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
±0,05 °C (0 ...100 °C)
±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C) , 4×295 mm
  620-0216
 :   Testo
Sonde di precisione
  620-0216
 :  Testo
Sonde di precisione
Sonde di precisione
Sonda PT100 per immersione/penetrazione di precisione con certificato, −40…+300 °C, ±0,3 °C (−80... −40 °C) ;
±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
±0,05 °C (0 ...100 °C)
±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C) , 4×295 mm
SFr. 561.00
1 * 1 ST
  • Range di misura:
    −40…+300 °C
  • Descrizione:
    Sonda PT100 per immersione/penetrazione di precisione con certificato
  • Accuratezza:
    ±0,3 °C (−80... −40 °C) ;
    ±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
    ±0,05 °C (0 ...100 °C)
    ±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C)
  • Ø×L:
    4×295 mm