Orders LinkContactUsLinkComponent
Sonde di precisione
Sonde di precisione
Sonda NTC piatta impermeabile, −50...+150 °C, ±0,5 % of mv (100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C (Remaining range), Contatto, 5×115 mm
Codice catalogo 620-1231
Nome del fornitore:   Testo
Sonde di precisione
Codice catalogo 620-1231
Nome del fornitore:  Testo
Sonde di precisione
Sonde di precisione
Sonda NTC piatta impermeabile, −50...+150 °C, ±0,5 % of mv (100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C (Remaining range), Contatto, 5×115 mm
Price
114.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Range di misura:
    −50...+150 °C
  • Descrizione:
    Sonda NTC piatta impermeabile
  • Seq:
    02
  • Accuratezza:
    ±0,5 % of mv (100...+150 °C)
    ±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C (Remaining range)
  • Applicazione:
    Contatto
  • Ø×L:
    5×115 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.