Sonde di precisione
Sonda NTC resistente, −50...+125 °C, ±0,2 °C (‒25...+80 °C)
±0,4 °C (Remaining range), Aria, 5×115 mm
±0,4 °C (Remaining range), Aria, 5×115 mm
Codice catalogo 620-1229
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50...+125 °C
- Descrizione:Sonda NTC resistente
- Seq:03
- Accuratezza:±0,2 °C (‒25...+80 °C)
±0,4 °C (Remaining range) - Applicazione:Aria
- Ø×L:5×115 mm