Probes for 845
Sonda a pinza per misurazioni su tubi, TC tipo K, −50...+100 °C, Classe 2 (EN 60584-2), Superficie, 25 mm, 15×25 mm
Codice catalogo 620-2256
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50...+100 °C
- Descrizione:Sonda a pinza per misurazioni su tubi, TC tipo K
- Lunghezza:25 mm
- Seq:10
- Accuratezza:Classe 2 (EN 60584-2)
- Applicazione:Superficie
- Ø×L:15×25 mm