Probes for 845
Sonda impermeabile per rapida azione, TC tipo K, −60...+800 °C, −40...+1000 °C, Immersione/penetrazione, 60 mm, 5×60 mm
Codice catalogo 620-1218
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−60...+800 °C
- Descrizione:Sonda impermeabile per rapida azione, TC tipo K
- Lunghezza:60 mm
- Seq:04
- Accuratezza:−40...+1000 °C
- Applicazione:Immersione/penetrazione
- Ø×L:5×60 mm