Probes for 845
Sonda con testa cavia da laboratorio e ago telescopico, TC, tipo K, −50...+250 °C, Classe 2 (EN 60584-2), Superficie, 680 mm, 25×680 mm
Codice catalogo 620-1248
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50...+250 °C
- Descrizione:Sonda con testa cavia da laboratorio e ago telescopico, TC, tipo K
- Lunghezza:680 mm
- Seq:13
- Accuratezza:Classe 2 (EN 60584-2)
- Applicazione:Superficie
- Ø×L:25×680 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



