Probes for 845
Sensore a contatto per superfici modello K resistente all'acqua, −60...+400 °C, Class 2 (EN 60584-2), 115 mm, 5×115 mm
620-1217
: Testo
- Range di misura:−60...+400 °C
- Descrizione:Sensore a contatto per superfici modello K resistente all'acqua
- Lunghezza:115 mm
- Seq:27
- Accuratezza:Class 2 (EN 60584-2)
- Ø×L:5×115 mm