Probes for 845
Sonda per immersione/penetrazione impermeabile, termocoppia tipo K con cavo da 120 mm, −60…+400 °C, ±2,5 or ±0,0075×mv °C, 5×114 mm
620-1208
: Testo
- Range di misura:−60…+400 °C
- Descrizione:Sonda per immersione/penetrazione impermeabile, termocoppia tipo K con cavo da 120 mm
- Seq:25
- Accuratezza:±2,5 or ±0,0075×mv °C
- Ø×L:5×114 mm