Probes for 845
Sonda con termocoppia a striscia, TC tipo K, −60...+300 °C, Classe 2 (EN 60584-2), Superficie, 80 mm, 5×80 mm
620-2255
: Testo
- Range di misura:−60...+300 °C
- Descrizione:Sonda con termocoppia a striscia, TC tipo K
- Lunghezza:80 mm
- Seq:18
- Accuratezza:Classe 2 (EN 60584-2)
- Applicazione:Superficie
- Ø×L:5×80 mm