Probes for 845
Sonda impermeabile, TC tipo K, −60...+1000 °C, Classe 1 (EN 60584-2), Superficie, 150 mm, 2,5×150 mm
Catalog # 620-2254
Supplier: Testo
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Range di misura:−60...+1000 °C
- Descrizione:Sonda impermeabile, TC tipo K
- Lunghezza:150 mm
- Seq:07
- Accuratezza:Classe 1 (EN 60584-2)
- Applicazione:Superficie
- Ø×L:2,5×150 mm