Probes for 845
Sonda impermeabile, TC tipo K, −60...+1000 °C, Classe 1 (EN 60584-2), Immersione/penetrazione, 300 mm, 1,5×300 mm
Catalog # 620-1246
Supplier: Testo
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Range di misura:−60...+1000 °C
- Descrizione:Sonda impermeabile, TC tipo K
- Lunghezza:300 mm
- Seq:06
- Accuratezza:Classe 1 (EN 60584-2)
- Applicazione:Immersione/penetrazione
- Ø×L:1,5×300 mm