Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Probes for 845

TC Tipo K, sonda per superfici ad azione rapida con striscia termocoppia molleggiata per superfici irregolari, −60…+300 °C, ±0,3 (−60…+60); ±0,5 °C, 5×115 mm
Codice catalogo 620-1207
Nome del fornitore:   Testo
Probes for 845
Codice catalogo 620-1207
Nome del fornitore:  Testo
Probes for 845
Probes for 845

TC Tipo K, sonda per superfici ad azione rapida con striscia termocoppia molleggiata per superfici irregolari, −60…+300 °C, ±0,3 (−60…+60); ±0,5 °C, 5×115 mm

Price
SFr. 171.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Specifiche
  • Range di misura:
    −60…+300 °C
  • Descrizione:
    TC Tipo K, sonda per superfici ad azione rapida con striscia termocoppia molleggiata per superfici irregolari
  • Seq:
    22
  • Accuratezza:
    ±0,3 (−60…+60); ±0,5 °C
  • Ø×L:
    5×115 mm