pH probes
Universal pH probe, plastic, for testo 206 pH3, without temperature sensor, 0 - 14, - °C, Gel, 12×120 mm, General purposes
Codice catalogo TEST0650.2063
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø×L:12×120 mm
- Per:General purposes
- Descrizione:Universal pH probe, plastic, for testo 206 pH3, without temperature sensor
- Seq:05
- Elettrolita:Gel
- Temperatura:- °C
- pH:0 - 14