Genistein
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalognr. MOLE24388232-100MG
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
- CAS Nummer:446-72-0
- Formel:C₁₅H₁₀O₅
- MDL-Nummer:MFCD00016952
- Molekulargewicht:270.24 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:297…298 °C
- EINECS:207-174-9
Technische Daten
Technische Daten
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 mg



