3-Nitro-o-xylene
Bottiglia di vetro, 500 g
Catalog # MOLE88984421-500G
Marketsource
Supplier: Molekula
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: 1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 2,3-Dimethylnitrobenzene, 3-Nitro-o-xylene
- CAS Number:83-41-0
- Formula:C₈H₉NO₂
- MDL Number:MFCD00007162
- Molecular Weight:151.16 g/mol
- Boiling Pt:245 °C (1013 hPa)
- Density:1,1402 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambiente
- EINECS:201-474-3
- UN:1665
- ADR:6.1,II
- :Density: 1.1402 g/cm³ (20 °C)
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 g