Cesio carbonato
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo MOLE86852479-1KG
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Cesio carbonato
Codice catalogo MOLE86852479-1KG
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 534-17-8
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:534-17-8
- Formula:Cs₂CO₃
- Numero MDL:MFCD00010957
- Molecular Weight:325.82 g/mol
- IndexMerck:13,02020
- Punto di fusione:610 °C
- Densità:4,24 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:208-591-9
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



