Glicina
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo MOLE70255645-1KG
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Glicina
Codice catalogo MOLE70255645-1KG
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 56-40-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
- Numero CAS:56-40-6
- Formula:NH₂CH₂COOH
- Numero MDL:MFCD00008131
- Molecular Weight:75.07 g/mol
- IndexMerck:13,04504
- Punto di ebollizione:181 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:83 °C
- Densità:1,64 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-272-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 kg
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



