Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazolo
Imidazolo
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo MOLE21611083-500G
Corrosivo
Salute
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Imidazolo
Codice catalogo MOLE21611083-500G
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  288-32-4
Imidazolo
Imidazolo
Glass bottle for solids, 500 g
Numero CAS:  288-32-4
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • Numero CAS:288-32-4
  • Formula:C₃H₄N₂
  • Numero MDL:MFCD00005183
  • Molecular Weight:68.08 g/mol
  • IndexMerck:13,04935
  • Punto di ebollizione:255 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:89…90 °C
  • Densità:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:135 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:206-019-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    500 g