Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLE17945491-100G
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Codice catalogo MOLE17945491-100G
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  4870-65-9
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  4870-65-9
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
  • Numero CAS:4870-65-9
  • Formula:C₈H₇BrO₂
  • Numero MDL:MFCD00004206
  • Molecular Weight:215.0440 g/mol
  • EINECS:225-477-4
  • UN:3261
  • ADR:8,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g
Specifiche