L(+)-Serina
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo MOLE24133813-1KG
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
L(+)-Serina
Codice catalogo MOLE24133813-1KG
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 56-45-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
- Numero CAS:56-45-1
- Formula:C₃H₇NO₃
- Numero MDL:MFCD00064224
- Molecular Weight:105.09 g/mol
- IndexMerck:14,00846
- Punto di ebollizione:259 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:215…225 °C
- Densità:1,6 g/cm³ (22 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-274-3
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 kg



