Sonde di precisione
Sonda NTC impermeabile, −50...+150 °C, ±0,5 % of mv (100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C (remaining range), Penetrazione, 5×115 mm
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C (remaining range), Penetrazione, 5×115 mm
Catalog # 620-0209
Supplier: Testo
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Range di misura:−50...+150 °C
- Descrizione:Sonda NTC impermeabile
- Seq:04
- Accuratezza:±0,5 % of mv (100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C (remaining range) - Applicazione:Penetrazione
- Ø×L:5×115 mm