Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 22, 50 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 50F-C/T-GT-LC *
Codice catalogo 548-1625
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo 548-1625
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø est:0,72 mm
- Gauge:22
- Tipo:50F-C/T-GT-LC *
- Tipo punta:LC
- Volume:50 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:51 mm
- Seq:03