Orders LinkContactUsLinkComponent
Roller bottles, Nunc™ InVitro™
Roller bottles, Nunc™ InVitro™
Standard long (1XL), 1800 cm², 200-1000 ml
Codice catalogo 734-2395
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Roller bottles, Nunc™ InVitro™
Codice catalogo 734-2395
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Roller bottles, Nunc™ InVitro™
Roller bottles, Nunc™ InVitro™
Standard long (1XL), 1800 cm², 200-1000 ml
Price
SFr. 627.00
Log in per disponibilità
1 * 22 ST
Product Details & Documents
PETG, sterile.
  • Quick-action ergonomic closure reduces wrist stain and increases productivity
  • Wide range of sizes with surface areas from 1050 to 4200 cm²
  • Available in both Standard and the Expanded Surface, which enables increased cell growth and product yield without the need to purchase additional production equipment or increase labour
  • Easy-to-read graduations for medium fills
  • Lot number is printed on each bottle to maximise traceability
For industrial scale production of vaccines, monoclonal antibodies or pharmaceuticals. Ideal for adherent cells.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.
Specifiche
  • Superficie di crescita:
    1800 cm²
  • Volume di lavoro raccomandato:
    200-1000 ml
  • Descrizione:
    Standard long (1XL)
  • Cat. No.:
    734-2395
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement