Orders LinkContactUsLinkComponent
Citidina
Citidina
Glass bottle for solids, 10 g
Codice catalogo ROTH0717.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Citidina
Codice catalogo ROTH0717.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  65-46-3
Citidina
Glass bottle for solids, 10 g
Numero CAS:  65-46-3
Price
SFr. 57.50
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
  • Numero CAS:65-46-3
  • Formula:C₉H₁₃N₃O₅
  • Numero MDL:MFCD00006545
  • Molecular Weight:243.22 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-610-9
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    10 g