Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Genistein

Genistein

Glass bottle for solids, 25 mg
Codice catalogo ROTH0716.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Genistein
Codice catalogo ROTH0716.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  446-72-0
Genistein

Glass bottle for solids, 25 mg

Numero CAS:  446-72-0
Price
SFr. 82.70
Log in per disponibilità
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Sinonimi:  5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
  • Numero CAS:446-72-0
  • Formula:C₁₅H₁₀O₅
  • Numero MDL:MFCD00016952
  • Molecular Weight:270.24 g/mol
  • Punto di fusione:297…298 °C
  • EINECS:207-174-9
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 mg

Specifiche