Orders LinkContactUsLinkComponent
Eosina B
Eosina B
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo ROTH0306.2
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Eosina B
Codice catalogo ROTH0306.2
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  548-24-3
Eosina B
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  548-24-3
Price
SFr. 46.70
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
  • Numero CAS:548-24-3
  • Formula:C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
  • Numero MDL:MFCD00005041
  • Molecular Weight:624.06 g/mol
  • IndexMerck:12,03638
  • Punto di fusione:> 310 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:208-943-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.