Pepsin
Bottiglia di vetro, 50 g
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
- Cat. No.:ROTH0230.2
- Nome dell'enzima:Pepsin
- Condizioni di conservazione:Refrigerator
- CAS No.:9001-75-6
- Attività enzimatica:0,7 FIP-U/mg