Pepsin
Bottiglia di vetro, 25 g
Katalognr. ROTH0230.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g
- Cat. No.:ROTH0230.1
- Nome dell'enzima:Pepsin
- Condizioni di conservazione:Refrigerator
- CAS No.:9001-75-6
- Attività enzimatica:0,7 FIP-U/mg



