Piridina
Glass bottle, 500 mL
Codice catalogo ROTH9729.3
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Azabenzene, Azine
- Numero CAS:110-86-1
- Formula:C₅H₅N
- Numero MDL:MFCD00011732
- Molecular Weight:79.1 g/mol
- IndexMerck:13,08060
- Punto di ebollizione:115 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–44 °C
- Densità:0,983 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:17 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-809-9
- UN:1282
- ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:500 mL