Veratraldehyde
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo ROTH9651.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Veratraldehyde
Codice catalogo ROTH9651.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 120-14-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3,4-Dimethoxybenzaldehyde
- Numero CAS:120-14-9
- Formula:C₉H₁₀O₃
- Numero MDL:MFCD00003363
- Molecular Weight:166.18 g/mol
- IndexMerck:12,10084
- Punto di ebollizione:281 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:40…43 °C
- Punto di infiammabilità:>100 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-373-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g



